Learn More
SGE™ Kits básicos de sistema de empalmes FingerTite SilTite™
Descripción
FingerTite SilTite es el sistema de última generación de empalmes para sistemas de cromatografía de gases y ofrece una instalación sencilla y a prueba de fugas para columnas capilares sin necesidad de utilizar herramientas. Cada kit básico incluye todas las piezas necesarias para convertir un sistema de GC (un inyector y un detector) en un sistema de FingerTite SilTite. No es necesario realizar ninguna modificación permanente en el instrumental del sistema, por lo que empezar a utilizar de nuevo los conectores convencionales es muy rápido y sencillo.
- Facilidad de uso:
- Conexión fiable
- Siempre libre de fugas
- Elimina la contaminación que pueden provocar los empalmes de Vespel™ o grafito
- No es necesario volver a apretar empalmes tras los ciclos de temperatura
- Reduce el fondo de aire
- SIN HERRAMIENTAS (FingerTite)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit básico FingerTite SilTite |
| Incluye | 5 tuercas hembra, 10 empalmes con orificio de 0,5 mm y 1 herramienta de medición |
| Para utilizar con | 0,53 mm de diámetro interior Columnas |