Learn More
SGE™ Kits básicos de sistema de empalmes FingerTite SilTite™
Description
FingerTite SilTite es el sistema de última generación de empalmes para sistemas de cromatografía de gases y ofrece una instalación sencilla y a prueba de fugas para columnas capilares sin necesidad de utilizar herramientas. Cada kit básico incluye todas las piezas necesarias para convertir un sistema de GC (un inyector y un detector) en un sistema de FingerTite SilTite. No es necesario realizar ninguna modificación permanente en el instrumental del sistema, por lo que empezar a utilizar de nuevo los conectores convencionales es muy rápido y sencillo.
- Facilidad de uso:
- Conexión fiable
- Siempre libre de fugas
- Elimina la contaminación que pueden provocar los empalmes de Vespel™ o grafito
- No es necesario volver a apretar empalmes tras los ciclos de temperatura
- Reduce el fondo de aire
- SIN HERRAMIENTAS (FingerTite)
Specifications
Specifications
| Tipo | Kit básico Fingertite para Shimadzu INY 2010/MS |
| Para utilizar con | 0,53 mm de diámetro interior Columnas |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.