Learn More
SGE™ Kits básicos de sistema de empalmes FingerTite SilTite™
Código de producto. 10386458
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
0,53 mm de diámetro interior Columnas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con unitSize
10386458 0,53 mm de diámetro interior Columnas cada uno
15268943 0,53 mm de diámetro interior Columnas cada uno
15218973 0,53 mm de diámetro interior Columnas cada uno
15288963 0,53 mm de diámetro interior Columnas cada uno
15288943 0,53 mm de diámetro interior Columnas cada uno
15238953 0,53 mm de diámetro interior Columnas cada uno
15248953 0,53 mm de diámetro interior Columnas cada uno
16632642 0,53 mm de diámetro interior Columnas cada uno
15228963 0,53 mm de diámetro interior Columnas cada uno
15238963 0,53 mm de diámetro interior Columnas cada uno
15248963 0,53 mm de diámetro interior Columnas cada uno
15278963 0,53 mm de diámetro interior Columnas cada uno
15228973 0,53 mm de diámetro interior Columnas cada uno
15258973 0,53 mm de diámetro interior Columnas cada uno
14 options
Código de producto. 10386458
Marca: SGE™ 073612
Para sistemas de cromatografía de gases
FingerTite SilTite es el sistema de última generación de empalmes para sistemas de cromatografía de gases y ofrece una instalación sencilla y a prueba de fugas para columnas capilares sin necesidad de utilizar herramientas. Cada kit básico incluye todas las piezas necesarias para convertir un sistema de GC (un inyector y un detector) en un sistema de FingerTite SilTite. No es necesario realizar ninguna modificación permanente en el instrumental del sistema, por lo que empezar a utilizar de nuevo los conectores convencionales es muy rápido y sencillo.
  • Facilidad de uso:
  • Conexión fiable
  • Siempre libre de fugas
  • Elimina la contaminación que pueden provocar los empalmes de Vespel™ o grafito
  • No es necesario volver a apretar empalmes tras los ciclos de temperatura
  • Reduce el fondo de aire
  • SIN HERRAMIENTAS (FingerTite)
Especificaciones
Tipo Kit básico Fingertite para Shimadzu y Agilent INY/MS
Para utilizar con 0,53 mm de diámetro interior Columnas