Learn More
Trajan™ Empalme FingerTite SilTite
Código de producto. 15218983
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,4 mm
0,5 mm
0,7 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15218983 0,4 mm paquete de 10
15238983 0,7 mm paquete de 10
15228983 0,5 mm paquete de 10
3 options
Código de producto. 15218983
Marca: Trajan™ 073630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para sistemas de cromatografía de gases
  • Sistema de empalme de última generación para la cromatografía de gases
  • Elimina las fugas
  • Sin contaminación
  • No es necesario volver a apretar tras los ciclos de temperatura
  • Espectros más limpios para mejores coincidencias de biblioteca
Especificaciones
Tipo Casquillo GC
Cantidad 10/paq.
Diámetro interior (métrico) 0,4 mm