Learn More
SGE™ Kits básicos de empalmes SilTite™
Código de producto. 12957091
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
0,1 to 0,25 mm de DI Columna
0,32 mm de diámetro interior Columna
0,53 mm de diámetro interior Columna
Incluye:
Diez empalmes de 0,4 mm de DI y 2 tuercas
Diez empalmes de 0,5 mm de DI y 2 tuercas
Diez empalmes de 0,8 mm de DI y 2 tuercas
Diez empalmes y 2 tuercas con DI de 0,4 mm y 2 juntas de base de entrada, diez empalmes y 2 tuercas con DI de 0,4 mm y 2 juntas de base de entrada
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Incluye unitSize
12957091 0,32 mm de diámetro interior Columna Diez empalmes de 0,5 mm de DI y 2 tuercas 1 set
12604945 0,1 to 0,25 mm de DI Columna Diez empalmes de 0,4 mm de DI y 2 tuercas cada uno
12967091 0,53 mm de diámetro interior Columna Diez empalmes de 0,8 mm de DI y 2 tuercas 1 set
12684935 0,1 to 0,25 mm de DI Columna Diez empalmes y 2 tuercas con DI de 0,4 mm y 2 juntas de base de entrada, diez empalmes y 2 tuercas con DI de 0,4 mm y 2 juntas de base de entrada cada uno
4 options
Código de producto. 12957091
Marca: SGE™ 073201
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sistema de empalme y tuerca especialmente diseñado para combinar con columnas de sílice fundida para GC y sistemas de GC/MS
Hechos del mismo materia, el empalme y la tuerca se expanden y contraen al mismo ritmo cuando la temperatura sube o baja. Se utiliza con la mayoría de las principales interfaces de instrumentos para GC/MS.
Férulas SilTite
  • No es necesario volver a apetar el exclusivo metal SilTite 100 % no contaminante después de usarlo
  • Forman un sellado fuerte, permanente y hermético alrededor de la columna capilar
  • La base del empalme es plana para conseguir un sellado hermético y resistente a las fugas con la interfaz de MS
  • Ideal para aplicaciones de alta presión
  • Temperatura máxima: 500 °C (932 °F)
  • Se debe utilizar con la tuerca SilTite que se facilita
Tuercas SilTite
  • Tuercas Non-Swagelok™ con dos muescas en la parte superior
  • La junta cónica del interior de la tuerca se corresponde con el ángulo del empalme para asegurar un sellado uniforme y a prueba de fugas entre el empalme y toda la columna
  • Los empalmes se pueden extraer fácilmente de la tuerca mientras todavía están conectados a la columna capilar
  • Reutilizable
El kit básico incluye
  • Para conexiones de la interfaz GC/MS: 10 Empalmes y 2 tuercas
  • Para inyectores con o sin divisiones: 10 empalmes, 2 tuercas y 2 cierres de entrada SilTite con base de oro
Especificaciones
Tipo Kit de férulas
Para utilizar con (aplicación) Conexiones de la interfaz GC/MS
Para utilizar con (equipo) 0,32 mm de diámetro interior Columna
Material metálica
Cantidad 10/paq.
Incluye Diez empalmes de 0,5 mm de DI y 2 tuercas