Learn More
SGE™ Kits básicos de empalmes SilTite™
Descripción
Hechos del mismo materia, el empalme y la tuerca se expanden y contraen al mismo ritmo cuando la temperatura sube o baja. Se utiliza con la mayoría de las principales interfaces de instrumentos para GC/MS.
Férulas SilTite
- No es necesario volver a apetar el exclusivo metal SilTite 100 % no contaminante después de usarlo
- Forman un sellado fuerte, permanente y hermético alrededor de la columna capilar
- La base del empalme es plana para conseguir un sellado hermético y resistente a las fugas con la interfaz de MS
- Ideal para aplicaciones de alta presión
- Temperatura máxima: 500 °C (932 °F)
- Se debe utilizar con la tuerca SilTite que se facilita
- Tuercas Non-Swagelok™ con dos muescas en la parte superior
- La junta cónica del interior de la tuerca se corresponde con el ángulo del empalme para asegurar un sellado uniforme y a prueba de fugas entre el empalme y toda la columna
- Los empalmes se pueden extraer fácilmente de la tuerca mientras todavía están conectados a la columna capilar
- Reutilizable
- Para conexiones de la interfaz GC/MS: 10 Empalmes y 2 tuercas
- Para inyectores con o sin divisiones: 10 empalmes, 2 tuercas y 2 cierres de entrada SilTite con base de oro
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de férulas |
| Para utilizar con (aplicación) | Conexiones de la interfaz GC/MS |
| Para utilizar con (equipo) | 0,1 to 0,25 mm de DI Columna |
| Material | metálica |
| Cantidad | 10/paq. |
| Incluye | Diez empalmes y 2 tuercas con DI de 0,4 mm y 2 juntas de base de entrada, diez empalmes y 2 tuercas con DI de 0,4 mm y 2 juntas de base de entrada |