Learn More
SGE™ Bifurcador en 4 de puerto para GC SilFlow™
Código de producto. 15249183
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25/0,32 mm
0,53 mm
Puerto B, C y D 0,25/0,32 mm
Puerto B, C y D 0,25/0,32 mm de D.I.
Incluye:
Dispositivo de microcanal (MCD) SilFlow
Un dispositivo de microcanal SilFlow (MCD), una herramienta FingerTite SilTite, un soporte de montaje y empalmes, tuercas y empalmes de obturación adecuados para su instalación
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Incluye unitSize
15249183 0,53 mm Un dispositivo de microcanal SilFlow (MCD), una herramienta FingerTite SilTite, un soporte de montaje y empalmes, tuercas y empalmes de obturación adecuados para su instalación cada uno
15239183 Puerto B, C y D 0,25/0,32 mm Un dispositivo de microcanal SilFlow (MCD), una herramienta FingerTite SilTite, un soporte de montaje y empalmes, tuercas y empalmes de obturación adecuados para su instalación cada uno
15259183 0,25/0,32 mm Un dispositivo de microcanal SilFlow (MCD), una herramienta FingerTite SilTite, un soporte de montaje y empalmes, tuercas y empalmes de obturación adecuados para su instalación 1 PCS
15279183 0,53 mm Dispositivo de microcanal (MCD) SilFlow cada uno
15269183 Puerto B, C y D 0,25/0,32 mm de D.I. Dispositivo de microcanal (MCD) SilFlow cada uno
15289183 0,25/0,32 mm Dispositivo de microcanal (MCD) SilFlow cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15249183 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 123731
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Plataforma microfluídica altamente eficiente y fiable para mejorar la conectividad en sistemas de GC
  • El kit incluye un dispositivo de microcanal SilFlow (MCD), una herramienta FingerTite SilTite, un soporte de montaje, además de los empalmes, tuercas y empalmes de obturación adecuados para su instalación
  • No incluye los tubos de 1,1 mm de DI
Puerto A: Variable: consulte la descripción del producto
Puerto B: 0,25/0,32 mm de DI
Puerto C: 0,25/0,32 mm de DI
Puerto D: 0,25/0,32 mm de DI
Especificaciones
Tipo Bifurcador de puertos
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Incluye Un dispositivo de microcanal SilFlow (MCD), una herramienta FingerTite SilTite, un soporte de montaje y empalmes, tuercas y empalmes de obturación adecuados para su instalación
Para utilizar con Dispositivo microcanal SGE Silflow