Learn More
SGE™ Bifurcador en 4 de puerto para GC SilFlow™
Código de producto. 15239183
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25/0,32 mm
0,53 mm
Puerto B, C y D 0,25/0,32 mm
Puerto B, C y D 0,25/0,32 mm de D.I.
Incluye:
Dispositivo de microcanal (MCD) SilFlow
Un dispositivo de microcanal SilFlow (MCD), una herramienta FingerTite SilTite, un soporte de montaje y empalmes, tuercas y empalmes de obturación adecuados para su instalación
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Incluye unitSize
15239183 Puerto B, C y D 0,25/0,32 mm Un dispositivo de microcanal SilFlow (MCD), una herramienta FingerTite SilTite, un soporte de montaje y empalmes, tuercas y empalmes de obturación adecuados para su instalación cada uno
15249183 0,53 mm Un dispositivo de microcanal SilFlow (MCD), una herramienta FingerTite SilTite, un soporte de montaje y empalmes, tuercas y empalmes de obturación adecuados para su instalación cada uno
15259183 0,25/0,32 mm Un dispositivo de microcanal SilFlow (MCD), una herramienta FingerTite SilTite, un soporte de montaje y empalmes, tuercas y empalmes de obturación adecuados para su instalación 1 PCS
15279183 0,53 mm Dispositivo de microcanal (MCD) SilFlow cada uno
15269183 Puerto B, C y D 0,25/0,32 mm de D.I. Dispositivo de microcanal (MCD) SilFlow cada uno
15289183 0,25/0,32 mm Dispositivo de microcanal (MCD) SilFlow cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15239183 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 123730
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Plataforma microfluídica altamente eficiente y fiable para mejorar la conectividad en sistemas de GC
  • El kit incluye un dispositivo de microcanal SilFlow (MCD), una herramienta FingerTite SilTite, un soporte de montaje, además de los empalmes, tuercas y empalmes de obturación adecuados para su instalación
  • No incluye los tubos de 1,1 mm de DI
Puerto A: Variable: consulte la descripción del producto
Puerto B: 0,25/0,32 mm de DI
Puerto C: 0,25/0,32 mm de DI
Puerto D: 0,25/0,32 mm de DI
Especificaciones
Tipo Bifurcador de puertos
Diámetro exterior (métrico) 1,1 mm
Diámetro interior (métrico) Puerto B, C y D 0,25/0,32 mm
Incluye Un dispositivo de microcanal SilFlow (MCD), una herramienta FingerTite SilTite, un soporte de montaje y empalmes, tuercas y empalmes de obturación adecuados para su instalación
Para utilizar con Dispositivo microcanal SGE Silflow