Learn More
SGE™ Kits de bifurcadores en 3 de puerto para GC SilFlow™
Código de producto. 12700948
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25/0,32 mm
0,53 mm
Puerto B y C 0,25/0,32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12700948
Marca: SGE™ 123721
Plataforma microfluídica altamente eficiente y fiable para mejorar la conectividad en sistemas de GC.
  • El kit incluye un dispositivo de microcanal SilFlow (MCD), una herramienta FingerTite SilTite, un soporte de montaje, además de los empalmes, tuercas y empalmes de obturación adecuados para su instalación
  • Tubo con DE de 1,1 mm no incluido
Especificaciones
Tipo Bifurcador de puertos
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Incluye Un dispositivo de microcanal SilFlow (MCD), una herramienta FingerTite SilTite, un soporte de montaje y empalmes, tuercas y empalmes de obturación adecuados para su instalación
Para utilizar con Dispositivo microcanal SGE Silflow