Learn More
SGE™ Bifurcador en 3 de puerto para GC SilFlow™: Solo el dispositivo
Código de producto. 15299173
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25/0,32 mm
Puertos B y C 0,25/0,32 mm
Diámetro exterior (métrico):
0,25/0,32 mm
0,53 mm
1,1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15299173
Marca: SGE™ 123723
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Plataforma microfluídica altamente eficiente y fiable para mejorar la conectividad en sistemas de GC
  • Tubo con DE de 1,1 mm no incluido
Especificaciones
Tipo Bifurcador de puertos
Diámetro exterior (métrico) 1,1 mm
Diámetro interior (métrico) Puertos B y C 0,25/0,32 mm
Para utilizar con Dispositivo microcanal SGE Silflow