Learn More
SGE™ Bifurcador en 3 de puerto para GC SilFlow™: Solo el dispositivo
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25/0,32 mm
Puertos B y C 0,25/0,32 mm
Diámetro exterior (métrico):
0,25/0,32 mm
0,53 mm
1,1 mm
Unit Size:
cada uno
Description
- Tubo con DE de 1,1 mm no incluido
Specifications
Specifications
| Tipo | Bifurcador de puertos |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,53 mm |
| Diámetro interior (métrico) | Puertos B y C 0,25/0,32 mm |
| Para utilizar con | Dispositivo microcanal SGE Silflow |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction