Learn More
Trajan™ SilTite™ GC Ferrule Kit for Shimadzu Instruments
Código de producto. 12997091
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
Entre 0,10 y 0,25 mm
Entre 0,45 y 0,53 mm
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
12997091 Entre 0,10 y 0,25 mm cada uno
12907101 0,32 mm 1 set
12917101 Entre 0,45 y 0,53 mm cada uno
3 options
Código de producto. 12997091
Marca: Trajan™ 073350
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
FingerTite SilTite proporciona una instalación fácil y una conexión sin fugas para columnas capilares sin necesidad de utilizar herramientas
  • Sistema de empalme de última generación para la cromatografía de gases
  • Elimina las fugas
  • Sin contaminación
  • No es necesario volver a apretar tras los ciclos de temperatura
  • Espectros más limpios para mejores coincidencias de biblioteca
Especificaciones
Tipo Kit de tuercas y empalmes para GC
Para utilizar con (equipo) Inyectores Shimadzu y detectores no MS
Material Metal SilTite
Cantidad 10 Empalmes y 2 tuercas
Diámetro interior (métrico) Entre 0,10 y 0,25 mm