Learn More
Trajan™ Revestimientos Shimadzu 14A
Código de producto. 12975701
Click to view available options
Cantidad:
5/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 12975701
Marca: Trajan™ 092066
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Shimadzu
Especificaciones
Cantidad 5/paq.
Longitud (métrico) 99 mm
Product Type Revestimiento de entrada para GC, FocusLiner cónico con divisiones/sin divisiones
Diámetro interior (métrico) 3,4 mm
Diámetro exterior (imperial) 5 mm
Para utilizar con (equipo) GC Shimadzu 14 A