Learn More
Trajan™ Revestimientos Shimadzu 14A
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos Shimazdu
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5/paq. |
| Longitud (métrico) | 99 mm |
| Product Type | Revestimiento de entrada para GC, cuello de cisne de tamaño medio de 2 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 3,4 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |
| Para utilizar con (equipo) | GC Shimadzu 14 A |