Learn More
Trajan™ Émbolos de repuesto
Código de producto. 15288563
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Agujas de jeringa (100 μl), jeringa hermética a gases
Agujas de jeringa (100 μl), jeringa hermética a gases de aguja extraíble
Agujas de jeringa (10 μl)
Agujas de jeringa (10 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija
Agujas de jeringa (250 μl), jeringa hermética a gases
Agujas de jeringa (250 μl), jeringa hermética a gases de CTC
Agujas de jeringa (25 μl), jeringa hermética a gases de CTC
Agujas de jeringa (25 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija
Agujas de jeringa (25 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija o extraíble
Agujas de jeringa (500 μl), jeringa hermética a gases de CTC
Agujas de jeringa (500 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija o extraíble
Agujas de jeringa (50 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija
Agujas de jeringa (5 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija
Agujas de jeringa (5 ml), jeringa hermética a gases
Jeringa 009472, 009462
Jeringa de código P250-GT (250 μl)
Jeringa hermética a gases con aguja extraíble (10 μl)
Jeringa hermética a gases con aguja fija (10 μl)
Jeringa hermética a gases con instalación extraíble (10 ml)
Jeringa, 100 μl
Válvulas Rheodyne y Valco
Tipo de producto:
Solo émbolos de repuesto de 50 ml
Émbolo
Émbolo de repuesto (estilo antiguo), P25F-BT-GT
Émbolo de repuesto, 10A-VP
Émbolo de repuesto, 10R-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P10-GP-GT
Émbolo de repuesto, P100-GT
Émbolo de repuesto, P100F-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P100R-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P10F-BT-GT
Émbolo de repuesto, P10F-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P10MD-GT
Émbolo de repuesto, P10R-GT
Émbolo de repuesto, P25-GT
Émbolo de repuesto, P250F-CTC-GT
Émbolo de repuesto, P250R-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P25F-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P25F-CTC-GT
Émbolo de repuesto, P25MD-GT
Émbolo de repuesto, P25R-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P500-GT
Émbolo de repuesto, P500F-CTC-GT
Émbolo de repuesto, P50F-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P5F-PE-GT
Émbolo de repuesto, P5MD-GT
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo de producto unitSize
15288563 Jeringa hermética a gases con instalación extraíble (10 ml) Émbolo de repuesto, P10MD-GT cada uno
15208533 Agujas de jeringa (10 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija Émbolo de repuesto, P10-GP-GT cada uno
15248573 Agujas de jeringa (500 μl), jeringa hermética a gases de CTC Émbolo de repuesto, P500F-CTC-GT cada uno
15258533 Agujas de jeringa (10 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija Émbolo de repuesto, P10F-C/T-GT paquete de 2
10274982 Agujas de jeringa (10 μl) Émbolo de repuesto, 10A-VP cada uno
15298523 Agujas de jeringa (10 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija Émbolo de repuesto, P10F-C/T-GT cada uno
12801901 Agujas de jeringa (5 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija Émbolo de repuesto, P5F-PE-GT cada uno
15218543 Agujas de jeringa (25 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija Émbolo de repuesto, P25F-C/T-GT cada uno
15298533 Agujas de jeringa (25 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija o extraíble Émbolo de repuesto, P25-GT cada uno
15248533 Jeringa hermética a gases con aguja extraíble (10 μl) Émbolo de repuesto, P10R-GT 2 PCS
12841901 Agujas de jeringa (100 μl), jeringa hermética a gases Émbolo de repuesto, P100-GT cada uno
10388254 Agujas de jeringa (100 μl), jeringa hermética a gases de aguja extraíble Émbolo de repuesto, P100R-C/T-GT cada uno
15268563 Agujas de jeringa (5 ml), jeringa hermética a gases Émbolo de repuesto, P5MD-GT cada uno
10424540 Agujas de jeringa (500 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija o extraíble Émbolo de repuesto, P500-GT 1 PCS
15208573 Jeringa 009472, 009462 Émbolo de repuesto, P25MD-GT cada uno
15238573 Agujas de jeringa (250 μl), jeringa hermética a gases de CTC Émbolo de repuesto, P250F-CTC-GT cada uno
15228573 Agujas de jeringa (25 μl), jeringa hermética a gases de CTC Émbolo de repuesto, P25F-CTC-GT cada uno
15208543 Agujas de jeringa (25 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija Émbolo de repuesto, P25R-C/T-GT cada uno
15288543 Agujas de jeringa (100 μl), jeringa hermética a gases Émbolo de repuesto, P100F-C/T-GT cada uno
15278533 Agujas de jeringa (10 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija Émbolo de repuesto, 10R-C/T-GT paquete de 2
15268543 Agujas de jeringa (50 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija Émbolo de repuesto, P50F-C/T-GT cada uno
15238553 Agujas de jeringa (250 μl), jeringa hermética a gases Émbolo de repuesto, P250R-C/T-GT cada uno
15268533 Jeringa hermética a gases con aguja fija (10 μl) Émbolo de repuesto, P10F-BT-GT cada uno
15228543 Agujas de jeringa (25 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija Émbolo de repuesto (estilo antiguo), P25F-BT-GT cada uno
10525749 Jeringa de código P250-GT (250 μl) Émbolo cada uno
15298543 Jeringa, 100 μl Émbolo cada uno
10897130 Válvulas Rheodyne y Valco Solo émbolos de repuesto de 50 ml cada uno
27 options
Código de producto. 15288563
Marca: Trajan™ 031862
Los émbolos de repuesto están disponibles para todas las jeringas SGE estancas a los gases.
  • Para su uso con jeringas SGE estancas a los gases.
  • Utilice el código de jeringa SGE para encontrar un émbolo de repuesto adecuado.
Especificaciones
Material PTFE (punta)
Para utilizar con (aplicación) Solo para uso «in vitro». Solo para analizadores de laboratorio. No apto para uso humano.
Tipo de producto Émbolo de repuesto, P10MD-GT
Para utilizar con (equipo) Jeringa hermética a gases con instalación extraíble (10 ml)