Learn More
- Home
- Products
- Jeringas para cromatografía
- Accesorios para jeringas de cromatografía
- Trajan™ Émbolos de repuesto
Trajan™ Émbolos de repuesto
Código de producto. 15228543
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Agujas de jeringa (100 μl), jeringa hermética a gases
Agujas de jeringa (100 μl), jeringa hermética a gases de aguja extraíble
Agujas de jeringa (10 μl)
Agujas de jeringa (10 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija
Agujas de jeringa (250 μl), jeringa hermética a gases
Agujas de jeringa (250 μl), jeringa hermética a gases de CTC
Agujas de jeringa (25 μl), jeringa hermética a gases de CTC
Agujas de jeringa (25 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija
Agujas de jeringa (25 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija o extraíble
Agujas de jeringa (500 μl), jeringa hermética a gases de CTC
Agujas de jeringa (500 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija o extraíble
Agujas de jeringa (50 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija
Agujas de jeringa (5 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija
Agujas de jeringa (5 ml), jeringa hermética a gases
Jeringa 009472, 009462
Jeringa de código P250-GT (250 μl)
Jeringa hermética a gases con aguja extraíble (10 μl)
Jeringa hermética a gases con aguja fija (10 μl)
Jeringa hermética a gases con instalación extraíble (10 ml)
Jeringa, 100 μl
Válvulas Rheodyne y Valco
Tipo de producto:
Solo émbolos de repuesto de 50 ml
Émbolo
Émbolo de repuesto (estilo antiguo), P25F-BT-GT
Émbolo de repuesto, 10A-VP
Émbolo de repuesto, 10R-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P10-GP-GT
Émbolo de repuesto, P100-GT
Émbolo de repuesto, P100F-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P100R-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P10F-BT-GT
Émbolo de repuesto, P10F-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P10MD-GT
Émbolo de repuesto, P10R-GT
Émbolo de repuesto, P25-GT
Émbolo de repuesto, P250F-CTC-GT
Émbolo de repuesto, P250R-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P25F-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P25F-CTC-GT
Émbolo de repuesto, P25MD-GT
Émbolo de repuesto, P25R-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P500-GT
Émbolo de repuesto, P500F-CTC-GT
Émbolo de repuesto, P50F-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P5F-PE-GT
Émbolo de repuesto, P5MD-GT
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
| Código de producto. | Para utilizar con (equipo) | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15228543 | Agujas de jeringa (25 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija | Émbolo de repuesto (estilo antiguo), P25F-BT-GT | cada uno |
| 15208533 | Agujas de jeringa (10 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija | Émbolo de repuesto, P10-GP-GT | cada uno |
| 15248573 | Agujas de jeringa (500 μl), jeringa hermética a gases de CTC | Émbolo de repuesto, P500F-CTC-GT | cada uno |
| 15258533 | Agujas de jeringa (10 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija | Émbolo de repuesto, P10F-C/T-GT | paquete de 2 |
| 10274982 | Agujas de jeringa (10 μl) | Émbolo de repuesto, 10A-VP | cada uno |
| 15298523 | Agujas de jeringa (10 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija | Émbolo de repuesto, P10F-C/T-GT | cada uno |
| 12801901 | Agujas de jeringa (5 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija | Émbolo de repuesto, P5F-PE-GT | cada uno |
| 15218543 | Agujas de jeringa (25 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija | Émbolo de repuesto, P25F-C/T-GT | cada uno |
| 15298533 | Agujas de jeringa (25 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija o extraíble | Émbolo de repuesto, P25-GT | cada uno |
| 15248533 | Jeringa hermética a gases con aguja extraíble (10 μl) | Émbolo de repuesto, P10R-GT | 2 PCS |
| 12841901 | Agujas de jeringa (100 μl), jeringa hermética a gases | Émbolo de repuesto, P100-GT | cada uno |
| 10388254 | Agujas de jeringa (100 μl), jeringa hermética a gases de aguja extraíble | Émbolo de repuesto, P100R-C/T-GT | cada uno |
| 15288563 | Jeringa hermética a gases con instalación extraíble (10 ml) | Émbolo de repuesto, P10MD-GT | cada uno |
| 15268563 | Agujas de jeringa (5 ml), jeringa hermética a gases | Émbolo de repuesto, P5MD-GT | cada uno |
| 10424540 | Agujas de jeringa (500 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija o extraíble | Émbolo de repuesto, P500-GT | 1 PCS |
| 15208573 | Jeringa 009472, 009462 | Émbolo de repuesto, P25MD-GT | cada uno |
| 15238573 | Agujas de jeringa (250 μl), jeringa hermética a gases de CTC | Émbolo de repuesto, P250F-CTC-GT | cada uno |
| 15228573 | Agujas de jeringa (25 μl), jeringa hermética a gases de CTC | Émbolo de repuesto, P25F-CTC-GT | cada uno |
| 15208543 | Agujas de jeringa (25 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija | Émbolo de repuesto, P25R-C/T-GT | cada uno |
| 15288543 | Agujas de jeringa (100 μl), jeringa hermética a gases | Émbolo de repuesto, P100F-C/T-GT | cada uno |
| 15278533 | Agujas de jeringa (10 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija | Émbolo de repuesto, 10R-C/T-GT | paquete de 2 |
| 15268543 | Agujas de jeringa (50 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija | Émbolo de repuesto, P50F-C/T-GT | cada uno |
| 15238553 | Agujas de jeringa (250 μl), jeringa hermética a gases | Émbolo de repuesto, P250R-C/T-GT | cada uno |
| 15268533 | Jeringa hermética a gases con aguja fija (10 μl) | Émbolo de repuesto, P10F-BT-GT | cada uno |
| 10525749 | Jeringa de código P250-GT (250 μl) | Émbolo | cada uno |
| 15298543 | Jeringa, 100 μl | Émbolo | cada uno |
| 10897130 | Válvulas Rheodyne y Valco | Solo émbolos de repuesto de 50 ml | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15228543
Marca: Trajan™ 0318171
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para su uso con jeringas SGE estancas a los gases.
- Utilice el código de jeringa SGE para encontrar un émbolo de repuesto adecuado.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PTFE (punta) |
| Para utilizar con (aplicación) | Solo para uso «in vitro». Solo para analizadores de laboratorio. No apto para uso humano. |
| Tipo de producto | Émbolo de repuesto (estilo antiguo), P25F-BT-GT |
| Para utilizar con (equipo) | Agujas de jeringa (25 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija |