Learn More
Trajan™ Émbolos de repuesto
Código de producto. 15208543
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Agujas de jeringa (100 μl), jeringa hermética a gases
Agujas de jeringa (100 μl), jeringa hermética a gases de aguja extraíble
Agujas de jeringa (10 μl)
Agujas de jeringa (10 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija
Agujas de jeringa (250 μl), jeringa hermética a gases
Agujas de jeringa (250 μl), jeringa hermética a gases de CTC
Agujas de jeringa (25 μl), jeringa hermética a gases de CTC
Agujas de jeringa (25 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija
Agujas de jeringa (25 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija o extraíble
Agujas de jeringa (500 μl), jeringa hermética a gases de CTC
Agujas de jeringa (500 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija o extraíble
Agujas de jeringa (50 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija
Agujas de jeringa (5 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija
Agujas de jeringa (5 ml), jeringa hermética a gases
Jeringa 009472, 009462
Jeringa de código P250-GT (250 μl)
Jeringa hermética a gases con aguja extraíble (10 μl)
Jeringa hermética a gases con aguja fija (10 μl)
Jeringa hermética a gases con instalación extraíble (10 ml)
Jeringa, 100 μl
Válvulas Rheodyne y Valco
Tipo de producto:
Solo émbolos de repuesto de 50 ml
Émbolo
Émbolo de repuesto (estilo antiguo), P25F-BT-GT
Émbolo de repuesto, 10A-VP
Émbolo de repuesto, 10R-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P10-GP-GT
Émbolo de repuesto, P100-GT
Émbolo de repuesto, P100F-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P100R-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P10F-BT-GT
Émbolo de repuesto, P10F-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P10MD-GT
Émbolo de repuesto, P10R-GT
Émbolo de repuesto, P25-GT
Émbolo de repuesto, P250F-CTC-GT
Émbolo de repuesto, P250R-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P25F-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P25F-CTC-GT
Émbolo de repuesto, P25MD-GT
Émbolo de repuesto, P25R-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P500-GT
Émbolo de repuesto, P500F-CTC-GT
Émbolo de repuesto, P50F-C/T-GT
Émbolo de repuesto, P5F-PE-GT
Émbolo de repuesto, P5MD-GT
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 15208543
Marca: Trajan™ 031816
Los émbolos de repuesto están disponibles para todas las jeringas SGE estancas a los gases.
  • Para su uso con jeringas SGE estancas a los gases.
  • Utilice el código de jeringa SGE para encontrar un émbolo de repuesto adecuado.
Especificaciones
Material PTFE (punta)
Para utilizar con (aplicación) Solo para uso «in vitro». Solo para analizadores de laboratorio. No apto para uso humano.
Tipo de producto Émbolo de repuesto, P25R-C/T-GT
Para utilizar con (equipo) Agujas de jeringa (25 μl), jeringa hermética a gases de aguja fija