Learn More
Trajan™ Fixed Needle Syringe for Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Diseñada específicamente para las válvulas Beckman/Altex, Rheodyne, Valco y SSI
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo) |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,37 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,71 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,028 mm |
| Tipo de producto | Jeringa manual |
| Volumen (métrico) | 50 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 51 mm |
| Estilo de punta de aguja | LC |
| Para utilizar con (equipo) | Válvulas Beckman/Altex, Rheodyne, SSI y Valco |