Learn More
SGE™ Agujas de repuesto para jeringas de aguja extraíble
Código de producto. 15238593
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
25 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial):
0,019 in
0,024 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. 15238593
Marca: SGE™ 037776
Agujas de repuesto suministradas junto con la jeringa
  • Jeringas para 10 μl
  • Cuando se coloca en la jeringa, quedan expuestos sus 50 mm de longitud
Especificaciones
Calibre de aguja 25 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,019 in
Diámetro exterior (métrico) 0,5 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 1,9 in
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de producto Aguja de repuesto
Cantidad 2/paq.
Longitud de la aguja (métrico) 50 mm
Estilo de punta de aguja bisel
Para utilizar con (equipo) Jeringa de aguja extraíble (10 μl)