Learn More
SGE™ Agujas de repuesto para jeringas de aguja extraíble
Código de producto. 13417248
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
25 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial):
0,019 in
0,024 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. 13417248
Marca: SGE™ 037111
Agujas de repuesto suministradas junto con la jeringa
  • Jeringas para 10 μl
  • Cuando se coloca en la jeringa, quedan expuestos sus 50 mm de longitud
Especificaciones
Calibre de aguja 23 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,024 in
Diámetro exterior (métrico) 0,63 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 1,9 in
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de producto Aguja de repuesto
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja bisel
Para utilizar con (equipo) Jeringa de aguja extraíble (10 μl)