Learn More
Trajan™ Replacement Needles for 25 to 500μL Removable Needle Syringes
Descripción
Agujas de repuesto para jeringas de 25 a 500 ul para su uso en cromatografía
- La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
- Elija una aguja de repuesto diferente seleccionando el volumen de la jeringa, la longitud de la aguja, el diámetro exterior y el estilo de la punta que desee
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Stainless Steel |
| Calibre de aguja | 25 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,007 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,019 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,2 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2,7 in |
| Tipo de producto | Aguja de repuesto |
| Cantidad | 2/paq. |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.