Learn More
Trajan™ Replacement Needles for 25 to 500μL Removable Needle Syringes
Código de producto. 15238603
Change view
Click to view available options
Estilo de punta de aguja:
Cono
LC
Orificio lateral o abovedada
bisel
Diámetro exterior (métrico):
0,5 mm
0,63 mm
0,7 mm
8 mm
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,24 mm
0,37 mm
Longitud de la aguja (imperial):
2 in
2,7 in
4,52 in
7 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. Estilo de punta de aguja Diámetro exterior (métrico) Diámetro interior (métrico) Longitud de la aguja (imperial) unitSize
15238603 Orificio lateral o abovedada 0,63 mm 0,24 mm 2 in paquete de 2
11942605 Cono 0,5 mm 0,2 mm 2 in paquete de 2
10030765 Cono 0,5 mm 0,2 mm 2,7 in paquete de 2
10644653 bisel 8 mm 0,24 mm 2,7 in paquete de 5
11952605 bisel 0,63 mm 0,24 mm 2 in paquete de 5
12756307 bisel 0,5 mm 0,2 mm 4,52 in paquete de 5
15208603 bisel 0,63 mm 0,24 mm 4,52 in paquete de 5
10228870 LC 0,5 mm 0,2 mm 2 in paquete de 5
12967576 Orificio lateral o abovedada 0,5 mm 0,2 mm 2 in paquete de 2
10626041 bisel 0,5 mm 0,2 mm 2 in paquete de 5
10462171 LC 0,7 mm 0,37 mm 2 in paquete de 5
15288593 Cono 0,63 mm 0,24 mm 7 pulg paquete de 2
15298593 bisel 0,63 mm 0,24 mm 7 pulg paquete de 2
13 options
Código de producto. 15238603
Marca: Trajan™ 038736
Agujas de repuesto para jeringas de 25 a 500 ul para su uso en cromatografía
Agujas de repuesto para jeringas de 25 a 500 ul para su uso en cromatografía
  • La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
  • Elija una aguja de repuesto diferente seleccionando el volumen de la jeringa, la longitud de la aguja, el diámetro exterior y el estilo de la punta que desee
Especificaciones
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior (imperial) 0,009 in
Diámetro exterior (imperial) 0,024 in
Diámetro interior (métrico) 0,24 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,63 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja de repuesto
Cantidad 2/paq.
Estilo de punta de aguja Orificio lateral o abovedada
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.