Learn More
Trajan™ Replacement Needles for 25 to 500μL Removable Needle Syringes
Código de producto. 15208603
Change view
Click to view available options
Estilo de punta de aguja:
Cono
LC
Orificio lateral o abovedada
bisel
Diámetro exterior (métrico):
0,5 mm
0,63 mm
0,7 mm
8 mm
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,24 mm
0,37 mm
Longitud de la aguja (imperial):
2 in
2,7 in
4,52 in
7 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. Estilo de punta de aguja Diámetro exterior (métrico) Diámetro interior (métrico) Longitud de la aguja (imperial) unitSize
15208603 bisel 0,63 mm 0,24 mm 4,52 in paquete de 5
11942605 Cono 0,5 mm 0,2 mm 2 in paquete de 2
10030765 Cono 0,5 mm 0,2 mm 2,7 in paquete de 2
10644653 bisel 8 mm 0,24 mm 2,7 in paquete de 5
11952605 bisel 0,63 mm 0,24 mm 2 in paquete de 5
12756307 bisel 0,5 mm 0,2 mm 4,52 in paquete de 5
10228870 LC 0,5 mm 0,2 mm 2 in paquete de 5
12967576 Orificio lateral o abovedada 0,5 mm 0,2 mm 2 in paquete de 2
10626041 bisel 0,5 mm 0,2 mm 2 in paquete de 5
10462171 LC 0,7 mm 0,37 mm 2 in paquete de 5
15238603 Orificio lateral o abovedada 0,63 mm 0,24 mm 2 in paquete de 2
15288593 Cono 0,63 mm 0,24 mm 7 pulg paquete de 2
15298593 bisel 0,63 mm 0,24 mm 7 pulg paquete de 2
13 options
Código de producto. 15208603
Marca: Trajan™ 038161
Agujas de repuesto para jeringas de 25 a 500 ul para su uso en cromatografía
Agujas de repuesto para jeringas de 25 a 500 ul para su uso en cromatografía
  • La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
  • Elija una aguja de repuesto diferente seleccionando el volumen de la jeringa, la longitud de la aguja, el diámetro exterior y el estilo de la punta que desee
Especificaciones
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior (imperial) 0,009 in
Diámetro exterior (imperial) 0,024 in
Diámetro interior (métrico) 0,24 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,63 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía
Longitud de la aguja (imperial) 4,52 in
Tipo de producto Aguja de repuesto
Cantidad 5/paq.
Estilo de punta de aguja bisel
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.