Learn More
Trajan™ Replacement Needles for 25 to 500μL Removable Needle Syringes
Description
Agujas de repuesto para jeringas de 25 a 500 ul para su uso en cromatografía
- La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
- Elija una aguja de repuesto diferente seleccionando el volumen de la jeringa, la longitud de la aguja, el diámetro exterior y el estilo de la punta que desee
Specifications
Specifications
| Material | Stainless Steel |
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,009 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,024 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,24 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,63 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Aguja de repuesto |
| Cantidad | 5/paq. |
| Show More |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.