Learn More
SGE™ Agujas de repuesto para jeringas de 10 μl
Descripción
Fabricado de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Stainless Steel |
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,004 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,01 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,11 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,47 mm |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2,7 in |
| Tipo de producto | Aguja de repuesto |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringa (10 μl) |