Learn More
SGE™ Agujas de repuesto para jeringas de 0,5 a 1 μl
Descripción
Para jeringas de aguja extraíble o repuestos adicionales, póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Stainless Steel |
| Calibre de aguja | 32 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,003 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,009 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,1 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,22 mm |
| Longitud de la aguja (imperial) | 4 pulg |
| Tipo de producto | Aguja de repuesto |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | 8 mm (D.E.) Jeringas para microvolúmenes de 0,5 μl de cuerpo |