Learn More
SGE™ Agujas de repuesto para jeringas de 0,5 a 1 μl
Código de producto. 11982595
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
26 G
32 G
Estilo de punta de aguja:
Cono
Funda/LC
bisel
Longitud de la aguja (imperial):
2 in
2,7 in
4 pulg
Para utilizar con (equipo):
8 mm (D.E.) Jeringas para microvolúmenes de 0,5 μl de cuerpo
8 mm (D.E.) Jeringas para microvolúmenes de 1 μl de cuerpo
Agujas de jeringa (0,5 μl), jeringas
Jeringa en columna
Jeringas para microvolúmenes (1 μl)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Longitud de la aguja (imperial) Para utilizar con (equipo) unitSize
11982595 23 G bisel 2,7 in 8 mm (D.E.) Jeringas para microvolúmenes de 1 μl de cuerpo cada uno
15298573 32 G Cono 4 pulg 8 mm (D.E.) Jeringas para microvolúmenes de 0,5 μl de cuerpo cada uno
10147310 32 G Funda/LC 4 pulg 8 mm (D.E.) Jeringas para microvolúmenes de 0,5 μl de cuerpo 1 PCS
10599072 26 G Cono 2,7 in Jeringa en columna cada uno
10472561 23 G Cono 2 in 8 mm (D.E.) Jeringas para microvolúmenes de 1 μl de cuerpo cada uno
10700852 23 G Cono 2,7 in 8 mm (D.E.) Jeringas para microvolúmenes de 1 μl de cuerpo cada uno
10238580 26 G Cono 2 in Jeringas para microvolúmenes (1 μl) cada uno
15228583 23 G Cono 2 in Agujas de jeringa (0,5 μl), jeringas cada uno
8 options
Código de producto. 11982595
Marca: SGE™ 034060
Para su uso con jeringas de 0,5 a 1 μl
Para jeringas de aguja extraíble o repuestos adicionales, póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific.
Especificaciones
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior (imperial) 0,006 in
Diámetro exterior (imperial) 0,02 in
Diámetro interior (métrico) 0,15 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,5 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2,7 in
Tipo de producto Aguja de repuesto
Estilo de punta de aguja bisel
Para utilizar con (equipo) 8 mm (D.E.) Jeringas para microvolúmenes de 1 μl de cuerpo