Learn More
Trajan™ Replacement Needle For 25 to 500μL Syringes
Descripción
- La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
- Elija una aguja de repuesto diferente seleccionando el volumen de la jeringa, la longitud de la aguja, el diámetro exterior y el estilo de la punta que desee
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 25 G |
| Diámetro interior (métrico) | 0,2 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,5 mm |
| Tipo de producto | Aguja de repuesto |
| Longitud de la aguja (métrico) | 115 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringa (de 10 a 500 μl) |