Learn More
Trajan™ Replacement Needle For 25 to 500μL Syringes
Código de producto. 10108538
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
23 G
25 G
Estilo de punta de aguja:
Cono
LC
bisel
Longitud de la aguja (métrico):
70 mm
115 mm
Diámetro exterior (métrico):
0,5 mm
0,63 mm
0,7 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. 10108538
Marca: Trajan™ 038131
Gama de agujas de calidad para jeringas SGE en una variedad de longitudes y estilos de punta
  • La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
  • Elija una aguja de repuesto diferente seleccionando el volumen de la jeringa, la longitud de la aguja, el diámetro exterior y el estilo de la punta que desee
Especificaciones
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior (métrico) 0,24 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,63 mm
Tipo de producto Aguja de repuesto
Longitud de la aguja (métrico) 70 mm
Estilo de punta de aguja bisel
Para utilizar con (equipo) Jeringa (de 10 a 500 μl)