Learn More
Trajan™ Replacement Needle For 25 to 500μL Syringes
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
23 G
25 G
Estilo de punta de aguja:
Cono
LC
bisel
Longitud de la aguja (métrico):
70 mm
115 mm
Diámetro exterior (métrico):
0,5 mm
0,63 mm
0,7 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
Descripción
- La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
- Elija una aguja de repuesto diferente seleccionando el volumen de la jeringa, la longitud de la aguja, el diámetro exterior y el estilo de la punta que desee
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro interior (métrico) | 0,37 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,7 mm |
| Tipo de producto | Aguja de repuesto |
| Longitud de la aguja (métrico) | 70 mm |
| Estilo de punta de aguja | LC |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringa (de 10 a 500 μl) |