Learn More
Trajan™ Aguja de repuesto para jeringa de 10 ul
Descripción
- La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
- Elija una aguja de repuesto diferente seleccionando el volumen de la jeringa, la longitud de la aguja, el diámetro exterior y el estilo de la punta que desee
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro interior (métrico) | 0,11 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,63 mm |
| Tipo de producto | Aguja de repuesto |
| Longitud de la aguja (métrico) | 50 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringas (10 μl) |