Learn More
Trajan™ Aguja de repuesto para jeringa de 10 ul
Código de producto. 10176970
Change view
Click to view available options
Estilo de punta de aguja:
Cono
En columna
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,11 mm
Diámetro exterior (métrico):
0,17 mm
0,23 mm
0,63 mm
Longitud de la aguja (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Estilo de punta de aguja Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (métrico) Longitud de la aguja (métrico) unitSize
10176970 En columna 0,1 mm 0,23 mm 75 mm paquete de 2
15228593 Cono 0,11 mm 0,63 mm 50 mm paquete de 2
10166970 En columna 0,1 mm 0,17 mm 100 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10176970
Marca: Trajan™ 037675
Gama de agujas de calidad para jeringas SGE en una variedad de longitudes y estilos de punta
  • La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
  • Elija una aguja de repuesto diferente seleccionando el volumen de la jeringa, la longitud de la aguja, el diámetro exterior y el estilo de la punta que desee
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0,1 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,23 mm
Tipo de producto Aguja de repuesto
Longitud de la aguja (métrico) 75 mm
Estilo de punta de aguja En columna
Para utilizar con (equipo) Jeringas (10 μl)