Learn More
Trajan™ Kit de repuesto para jeringas con émbolo en aguja
Descripción
- Gran exactitud y precisión para inyecciones de pequeño volumen
- Kits de aguja y émbolo de repuesto
- Los kits son compatibles. Las agujas y los émbolos deben sustituirse al mismo tiempo
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Stainless Steel, Acero inoxidable (punta) |
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,63 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
| Incluye | Émbolo y aguja compatibles |
| Tipo de producto | Aguja y émbolo de repuesto: NP0.5BN-5/0.63C |
| Volumen (métrico) | 0,5 μl |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringa de 6,5 mm de diámetro exterior (0,5 μl) |