Learn More
Trajan™ Kit de repuesto para jeringas con émbolo en aguja
Código de producto. 10107360
Click to view available options
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,47 mm
0,63 mm
Para utilizar con (equipo):
Jeringa de 6,5 mm de diámetro exterior (0,5 μl)
Jeringa de 8 mm de diámetro exterior (1 μl)
Jeringas (1 μl)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10107360
Marca: Trajan™ 033012
Las jeringas NanoVolume SGE están diseñadas para inyectar hasta 50 nl con gran exactitud y precisión
  • Gran exactitud y precisión para inyecciones de pequeño volumen
  • Kits de aguja y émbolo de repuesto
  • Los kits son compatibles. Las agujas y los émbolos deben sustituirse al mismo tiempo
Especificaciones
Material Stainless Steel, Acero inoxidable (punta)
Calibre de aguja 26 G
Diámetro exterior (métrico) 0,47 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Incluye Émbolo y aguja compatibles
Tipo de producto Aguja y émbolo de repuesto: NP0.5BN-5/0.47C
Volumen (métrico) 0,5 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Jeringa de 6,5 mm de diámetro exterior (0,5 μl)