Learn More
Trajan™ Agujas de repuesto para jeringas Luer-Lock
Click to view available options
Calibre de aguja:
14 G
16 G
18 G
19 G
23 G
Longitud de la aguja (imperial):
2 in
2,7 in
4,52 in
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Descripción
Diseñada para una perforar el septo de forma óptima y evitar dañar el septo.
- Aguja estándar de uso general
- Fabricada de acero inoxidable
- Modelo preferido por los usuarios para inyecciones manuales en las que resulta difícil perforar el septo exactamente el mismo lugar
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Stainless Steel |
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,012 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,024 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,63 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2,7 in |
| Tipo de producto | Aguja de repuesto |
| Línea de productos | Trajan |
| Mostrar más |