Learn More
Trajan™ Agujas de repuesto para jeringas Luer-Lock
Código de producto. 11971144
Click to view available options
Calibre de aguja:
14 G
16 G
18 G
19 G
23 G
Longitud de la aguja (imperial):
2 in
2,7 in
4,52 in
Unit Size:
5 PCS
paquete de 5
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11971144
Brand: Trajan™ 039842
This item is not returnable. View return policy
Estilo de punta biselada. Las agujas de repuesto Trajan Scientific and Medical™ para jeringas Luer-Lock se suministran en paquetes de 5.
Diseñada para una perforar el septo de forma óptima y evitar dañar el septo.
  • Aguja estándar de uso general
  • Fabricada de acero inoxidable
  • Modelo preferido por los usuarios para inyecciones manuales en las que resulta difícil perforar el septo exactamente el mismo lugar
Specifications
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 18 G
Diámetro interior (imperial) 0,031 in
Diámetro exterior (imperial) 0,05 in
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Diámetro exterior (métrico) 1,27 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja de repuesto
Estilo de punta de aguja bisel
Tipo de conexión Luer Lock
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.