Learn More
Trajan™ Agujas de repuesto para jeringas Luer-Lock
Código de producto. 11961144
Click to view available options
Calibre de aguja:
14 G
16 G
18 G
19 G
23 G
Longitud de la aguja (imperial):
2 in
2,7 in
4,52 in
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Código de producto. 11961144
Marca: Trajan™ 039822
Estilo de punta biselada. Las agujas de repuesto Trajan Scientific and Medical™ para jeringas Luer-Lock se suministran en paquetes de 5.
Diseñada para una perforar el septo de forma óptima y evitar dañar el septo.
  • Aguja estándar de uso general
  • Fabricada de acero inoxidable
  • Modelo preferido por los usuarios para inyecciones manuales en las que resulta difícil perforar el septo exactamente el mismo lugar
Especificaciones
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 19 G
Diámetro interior (imperial) 0,025 in
Diámetro exterior (imperial) 0,025 in
Diámetro interior (métrico) 0,65 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,64 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja de repuesto
Estilo de punta de aguja bisel
Tipo de conexión Luer Lock