Learn More
Trajan™ Agujas de repuesto para jeringas Luer-Lock
Código de producto. 10297312
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
14 G
16 G
18 G
19 G
23 G
Longitud de la aguja (imperial):
2 in
2,7 in
4,52 in
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Código de producto. Calibre de aguja Longitud de la aguja (imperial) unitSize
10297312 14 G 4,52 in paquete de 5
11989427 23 G 2,7 in paquete de 5
11961144 19 G 2 in paquete de 5
11919437 19 G 4,52 in paquete de 5
11959427 16 G 2,7 in paquete de 5
11929427 14 G 2 in paquete de 5
11971144 18 G 2 in paquete de 5
11929437 23 G 4,52 in paquete de 5
11951144 23 G 2 in 5 PCS
11909437 16 G 4,52 in paquete de 5
10 options
Código de producto. 10297312
Marca: Trajan™ 039891
Estilo de punta biselada. Las agujas de repuesto Trajan Scientific and Medical™ para jeringas Luer-Lock se suministran en paquetes de 5.
Diseñada para una perforar el septo de forma óptima y evitar dañar el septo.
  • Aguja estándar de uso general
  • Fabricada de acero inoxidable
  • Modelo preferido por los usuarios para inyecciones manuales en las que resulta difícil perforar el septo exactamente el mismo lugar
Especificaciones
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 14 G
Diámetro interior (imperial) 0,062 in
Diámetro exterior (imperial) 0,062 in
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Diámetro exterior (métrico) 2,11 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud de la aguja (imperial) 4,52 in
Tipo de producto Aguja de repuesto
Estilo de punta de aguja bisel
Tipo de conexión Luer Lock