Learn More
Trajan™ Jeringa PerkinElmer
Descripción
- Diseñada específicamente para instrumental PerkinElmer
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,155 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,47 mm |
| Volumen (métrico) | 0,5 μl |
| Estilo de punta de aguja | Cono biselado |