Learn More
Trajan™ Revestimientos para AutoSystem PerkinElmer y Clarus 500
Código de producto. 12944081
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
4 mm
6,2 mm
Product Type:
Revestimiento AutoSystem y Clarus 500, con divisiones/sin divisiones
Revestimiento AutoSystem y Clarus 500, inyección de gran volumen
Revestimiento AutoSystem y Clarus 500, sin divisiones, recto
Longitud (métrico):
86,2 mm
92 mm
Para utilizar con (equipo):
AutoSystem XL (PSS)
AutoSystem XL (inyector PSS)
AutoSystem y Clarus 500
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Product Type Longitud (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
12944081 4 mm Revestimiento AutoSystem y Clarus 500, inyección de gran volumen 86,2 mm AutoSystem XL (inyector PSS) cada uno
12964031 4 mm Revestimiento AutoSystem y Clarus 500, con divisiones/sin divisiones 86,2 mm AutoSystem XL (PSS) paquete de 5
10527152 6,2 mm Revestimiento AutoSystem y Clarus 500, sin divisiones, recto 92 mm AutoSystem y Clarus 500 cada uno
12934081 4 mm Revestimiento AutoSystem y Clarus 500, inyección de gran volumen 86,2 mm AutoSystem XL (inyector PSS) paquete de 5
4 options
Código de producto. 12944081
Marca: Trajan™ 09224401
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos PerkinElmer
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 86,2 mm
Product Type Revestimiento AutoSystem y Clarus 500, inyección de gran volumen
Diámetro interior (métrico) 2 mm
Diámetro exterior (imperial) 4 mm
Para utilizar con (equipo) AutoSystem XL (inyector PSS)
Material de revestimiento Vidrio sinterizado