Learn More
Trajan™ Revestimientos para AutoSystem PerkinElmer y Clarus 500
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos PerkinElmer
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5/paq. |
| Longitud (métrico) | 86,2 mm |
| Product Type | Revestimiento AutoSystem y Clarus 500, inyección de gran volumen |
| Diámetro interior (métrico) | 2 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 4 mm |
| Para utilizar con (equipo) | AutoSystem XL (inyector PSS) |