Learn More
SGE™ Jeringas NanoVolume
Código de producto. p-187880
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl
1 μl
5 μl
Calibre de aguja:
23 G
26 G
Modelo:
0.5BNR-5
0.5BNR-5-RAX
0.5BNR-5/0.47
0.5BNR-5BV
0.5BR-7
0.5BR-7-RAX
0.5BR-7BV
0.5BR-OC-7/0.47
1BR-11.5
1BR-5
1BR-5-RAX
1BR-5BV
1BR-7
1BR-7/0.47
1BR-7BV
5BR-11.5
5BR-5
5BR-5BV
5BR-7
5BR-7-RAX
5BR-7BV
Estilo de punta de aguja:
Bisel extraíble
Cono
Cono extraíble
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Modelo Estilo de punta de aguja unitSize
10711432 0,5 μl 23 G 0.5BNR-5 Cono extraíble 1 PCS
10370901 0,5 μl 26 G 0.5BNR-5/0.47 Cono extraíble cada uno
10482001 0,5 μl 23 G 0.5BR-7 Cono extraíble cada uno
11982585 0,5 μl 23 G 0.5BR-7BV Bisel extraíble cada uno
10306392 0,5 μl 23 G 0.5BR-7-RAX Cono extraíble cada uno
10095500 0,5 μl 23 G 0.5BNR-5-RAX Cono extraíble cada uno
10725046 1 μl 23 G 1BR-5BV Bisel extraíble cada uno
10636231 0,5 μl 26 G 0.5BR-OC-7/0.47 Bisel extraíble cada uno
10616421 1 μl 23 G 1BR-7 Cono extraíble 1 PCS
11992585 1 μl 23 G 1BR-7BV Bisel extraíble cada uno
10167260 1 μl 23 G 1BR-11.5 Cono extraíble cada uno
10568882 1 μl 26 G 1BR-7/0.47 Cono extraíble cada uno
10601813 1 μl 23 G 1BR-5-RAX Cono extraíble cada uno
10318983 5 μl 23 G 5BR-5BV Bisel extraíble cada uno
10588882 5 μl 23 G 5BR-7 Cono extraíble cada uno
11902595 5 μl 23 G 5BR-7BV Bisel extraíble cada uno
12907536 5 μl 23 G 5BR-11.5 Cono cada uno
10578302 5 μl 23 G 5BR-7-RAX Cono cada uno
11962585 0,5 μl 23 G 0.5BNR-5BV Bisel extraíble cada uno
10763714 1 μl 23 G 1BR-5 Cono extraíble cada uno
10288860 5 μl 23 G 5BR-5 Cono extraíble cada uno
21 options
Código de producto. 10711432
Marca: SGE™ 000300
Ideales para la inyección de nanovolúmenes en cromatografía capilar, así como para la preparación de patrones precisos que requieren volúmenes pequeños.
  • Capacidad de inyectar hasta 50 ml con alta precisión y exactitud
  • Ideales para dispensar volúmenes de líquido muy pequeños
  • El émbolo llega hasta la punta de la aguja
  • La muestra se almacena en la aguja, sin entrar en contacto con el vidrio
  • Prácticamente cero volumen muerto y cero contaminación cruzada entre inyecciones
  • Se recomienda su uso cuando el volumen de la muestra sea inferior a 1000 nl (1 μl)
Especificaciones
Exactitud ±2%
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo)
Calibre de aguja 23 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0248 in
Diámetro exterior (imperial) 0,2559 in
Diámetro exterior (métrico) 6,5 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 1,96 in
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de producto Jeringa NanoVolume
Modelo 0.5BNR-5
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 0,5 μl
Estilo de punta de aguja Cono extraíble
Tipo de conexión Extraíble