Learn More
SGE™ Jeringas NanoVolume
Código de producto. 10306392
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl
1 μl
5 μl
Calibre de aguja:
23 G
26 G
Modelo:
0.5BNR-5
0.5BNR-5-RAX
0.5BNR-5/0.47
0.5BNR-5BV
0.5BR-7
0.5BR-7-RAX
0.5BR-7BV
0.5BR-OC-7/0.47
1BR-11.5
1BR-5
1BR-5-RAX
1BR-5BV
1BR-7
1BR-7/0.47
1BR-7BV
5BR-11.5
5BR-5
5BR-5BV
5BR-7
5BR-7-RAX
5BR-7BV
Estilo de punta de aguja:
Bisel extraíble
Cono
Cono extraíble
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Modelo Estilo de punta de aguja unitSize
10306392 0,5 μl 23 G 0.5BR-7-RAX Cono extraíble cada uno
10711432 0,5 μl 23 G 0.5BNR-5 Cono extraíble 1 PCS
10370901 0,5 μl 26 G 0.5BNR-5/0.47 Cono extraíble cada uno
10482001 0,5 μl 23 G 0.5BR-7 Cono extraíble cada uno
11982585 0,5 μl 23 G 0.5BR-7BV Bisel extraíble cada uno
10095500 0,5 μl 23 G 0.5BNR-5-RAX Cono extraíble cada uno
10725046 1 μl 23 G 1BR-5BV Bisel extraíble cada uno
10636231 0,5 μl 26 G 0.5BR-OC-7/0.47 Bisel extraíble cada uno
10616421 1 μl 23 G 1BR-7 Cono extraíble 1 PCS
11992585 1 μl 23 G 1BR-7BV Bisel extraíble cada uno
10167260 1 μl 23 G 1BR-11.5 Cono extraíble cada uno
10568882 1 μl 26 G 1BR-7/0.47 Cono extraíble cada uno
10601813 1 μl 23 G 1BR-5-RAX Cono extraíble cada uno
10318983 5 μl 23 G 5BR-5BV Bisel extraíble cada uno
10588882 5 μl 23 G 5BR-7 Cono extraíble cada uno
11902595 5 μl 23 G 5BR-7BV Bisel extraíble cada uno
12907536 5 μl 23 G 5BR-11.5 Cono cada uno
10578302 5 μl 23 G 5BR-7-RAX Cono cada uno
11962585 0,5 μl 23 G 0.5BNR-5BV Bisel extraíble cada uno
10763714 1 μl 23 G 1BR-5 Cono extraíble cada uno
10288860 5 μl 23 G 5BR-5 Cono extraíble cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 10306392 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 000355
Ideales para la inyección de nanovolúmenes en cromatografía capilar, así como para la preparación de patrones precisos que requieren volúmenes pequeños.
  • Capacidad de inyectar hasta 50 ml con alta precisión y exactitud
  • Ideales para dispensar volúmenes de líquido muy pequeños
  • El émbolo llega hasta la punta de la aguja
  • La muestra se almacena en la aguja, sin entrar en contacto con el vidrio
  • Prácticamente cero volumen muerto y cero contaminación cruzada entre inyecciones
  • Se recomienda su uso cuando el volumen de la muestra sea inferior a 1000 nl (1 μl)
Especificaciones
Exactitud ±2%
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo)
Calibre de aguja 23 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0248 in
Diámetro exterior (imperial) 0,315 in
Diámetro exterior (métrico) 8 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Incluye Adaptador de repetición
Longitud de la aguja (imperial) 2,75 in
Tipo de producto Jeringa NanoVolume
Modelo 0.5BR-7-RAX
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 0,5 μl
Estilo de punta de aguja Cono extraíble