Learn More
- Home
- Products
- Jeringas para cromatografía
- Jeringas manuales estancas al gas
- SGE™ Jeringas NanoVolume
SGE™ Jeringas NanoVolume
Código de producto. 10288860
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl
1 μl
5 μl
Calibre de aguja:
23 G
26 G
Modelo:
0.5BNR-5
0.5BNR-5-RAX
0.5BNR-5/0.47
0.5BNR-5BV
0.5BR-7
0.5BR-7-RAX
0.5BR-7BV
0.5BR-OC-7/0.47
1BR-11.5
1BR-5
1BR-5-RAX
1BR-5BV
1BR-7
1BR-7/0.47
1BR-7BV
5BR-11.5
5BR-5
5BR-5BV
5BR-7
5BR-7-RAX
5BR-7BV
Estilo de punta de aguja:
Bisel extraíble
Cono
Cono extraíble
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
21 product options available for selection
| Código de producto. | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Modelo | Estilo de punta de aguja | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10288860 | 5 μl | 23 G | 5BR-5 | Cono extraíble | cada uno |
| 10711432 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BNR-5 | Cono extraíble | 1 PCS |
| 10370901 | 0,5 μl | 26 G | 0.5BNR-5/0.47 | Cono extraíble | cada uno |
| 10482001 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BR-7 | Cono extraíble | cada uno |
| 11982585 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BR-7BV | Bisel extraíble | cada uno |
| 10306392 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BR-7-RAX | Cono extraíble | cada uno |
| 10095500 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BNR-5-RAX | Cono extraíble | cada uno |
| 10725046 | 1 μl | 23 G | 1BR-5BV | Bisel extraíble | cada uno |
| 10636231 | 0,5 μl | 26 G | 0.5BR-OC-7/0.47 | Bisel extraíble | cada uno |
| 10616421 | 1 μl | 23 G | 1BR-7 | Cono extraíble | 1 PCS |
| 11992585 | 1 μl | 23 G | 1BR-7BV | Bisel extraíble | cada uno |
| 10167260 | 1 μl | 23 G | 1BR-11.5 | Cono extraíble | cada uno |
| 10568882 | 1 μl | 26 G | 1BR-7/0.47 | Cono extraíble | cada uno |
| 10601813 | 1 μl | 23 G | 1BR-5-RAX | Cono extraíble | cada uno |
| 10318983 | 5 μl | 23 G | 5BR-5BV | Bisel extraíble | cada uno |
| 10588882 | 5 μl | 23 G | 5BR-7 | Cono extraíble | cada uno |
| 11902595 | 5 μl | 23 G | 5BR-7BV | Bisel extraíble | cada uno |
| 12907536 | 5 μl | 23 G | 5BR-11.5 | Cono | cada uno |
| 10578302 | 5 μl | 23 G | 5BR-7-RAX | Cono | cada uno |
| 11962585 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BNR-5BV | Bisel extraíble | cada uno |
| 10763714 | 1 μl | 23 G | 1BR-5 | Cono extraíble | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
10288860
Proveedor
SGE™
N.º de proveedor
000800
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ideales para la inyección de nanovolúmenes en cromatografía capilar, así como para la preparación de patrones precisos que requieren volúmenes pequeños.
- Capacidad de inyectar hasta 50 ml con alta precisión y exactitud
- Ideales para dispensar volúmenes de líquido muy pequeños
- El émbolo llega hasta la punta de la aguja
- La muestra se almacena en la aguja, sin entrar en contacto con el vidrio
- Prácticamente cero volumen muerto y cero contaminación cruzada entre inyecciones
- Se recomienda su uso cuando el volumen de la muestra sea inferior a 1000 nl (1 μl)
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±2% |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo) |
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,0248 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,315 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 8 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Longitud de la aguja (imperial) | 1,96 in |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tipo de producto | Jeringa NanoVolume |
| Modelo | 5BR-5 |
| Cantidad | Unidad |
| Volumen (métrico) | 5 μl |
| Estilo de punta de aguja | Cono extraíble |
| Tipo de conexión | Extraíble |
| Mostrar más Mostrar menos |