Learn More
SGE™ Jeringas manuales para microvolúmenes
Descripción
- Exactitud y reproducibilidad
- Cuerpos de vidrio de borosilicato
- Émbolo con guía
- Volumen: 10 μL
- Longitud de la escala: 54,1mm (2,1 in)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Borosilicate Glass |
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,47 mm |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tipo de producto | Jeringa manual para microvolúmenes; 10FX |
| Cantidad | Paquete de 6 |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Estilo de punta de aguja | bisel |
| Mostrar más |