Learn More
SGE™ Jeringas manuales para microvolúmenes
Código de producto. 10278960
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
26 G
Tipo de conexión:
Extraíble
Fijo
Cantidad:
1/paq.
Paquete de 6
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja Tipo de conexión Cantidad unitSize
10278960 26 G Fijo 1/paq. 1 PCS
10696705 23 G Fijo 1/paq. paquete de 6
10005510 26 G Extraíble Paquete de 6 paquete de 6
10331001 26 G Fijo Paquete de 6 paquete de 6
4 options
Código de producto. 10278960
Marca: SGE™ 002100
Guía de protección y refuerzo del botón del émbolo para minimizar el riesgo de que los émbolos se doblen
  • Exactitud y reproducibilidad
  • Cuerpos de vidrio de borosilicato
  • Émbolo con guía
  • Volumen: 10 μL
  • Longitud de la escala: 54,1mm (2,1 in)
Especificaciones
Material Borosilicate Glass
Calibre de aguja 26 G
Diámetro exterior (métrico) 0,47 mm
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de producto Jeringa manual para microvolúmenes; 10FX
Cantidad 1/paq.
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja bisel
Tipo de conexión Fijo