Learn More
SGE™ Jeringas manuales para microvolúmenes
Descripción
- Aguja de acero inoxidable
- 26 de calibre
- Punta biselada
- El émbolo no se doblará de forma permanente
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (aguja) |
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,47 mm |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tipo de producto | Jeringa manual para microvolúmenes; 10RX |
| Cantidad | Paquete de 6 |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Estilo de punta de aguja | bisel |
| Mostrar más |