Learn More
Trajan™ Revestimiento recto con divisiones Thermo Scientific
Código de producto. 10529262
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
10529262 5/paq. paquete de 5
1 options
Código de producto. 10529262
Marca: Trajan™ 092150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con los instrumentos Thermo Scientific
Especificaciones
Cantidad 5/paq.
Longitud (métrico) 105 mm
Product Type Revestimiento de entrada de GC, divisiones, recto
Diámetro interior (métrico) 5 mm
Diámetro exterior (imperial) 8 mm