Learn More
SGE™ Columna capilar para GC policarborano-siloxano BPX-PCB
Código de producto. 15298693
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15298693 10 m cada uno
1 options
Código de producto. 15298693
Proveedor: SGE™ 054690
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combina una innovadora tecnología de fase y una capacidad de producción de sílice fundida única. La columna capilar SGE™ BPX-PCB policarborano-siloxano GC proporciona soluciones de separación de extremo a extremo para todas las aplicaciones.
Características
  • Columna preferida para compuestos de bifenilo policlorado (PCB)
  • Separa los PCB' tanto en la sustitución orto del anillo como en el punto de ebullición
  • Contiene 8 % de fenilpolicarborano-siloxano
  • Ideal para análisis medioambiental
  • Fase de alta temperatura única adecuada para el análisis de contaminantes orgánicos persistentes (COP)
Aplicaciones
  • Se utiliza para análisis de congéneres de PCB
  • Aromáticos nitrosustituidos
  • Hidrocarburos aromáticos policinucleares
  • Pesticidas/herbicidas
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0,1 mm
Fase estacionaria SGE™ BPX-PCB
Para utilizar con (aplicación) Análisis de congéneres de PCB, Aromáticos nitrosustituidos, Hidrocarburos aromáticos policinucleares, Análisis de pesticidas, Análisis de herbicidas
Tamaño de partículas 0,1 μm
Intervalo de temperatura De - 20 °C a + 360/370 °C
Grosor de película 0,1 μm
Longitud (métrico) 10 m