Learn More
SGE™ Columna capilar con revestimiento de poliimida HT5
Código de producto. 15238693
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 m
6 m
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
15238693 6 m 0,53 mm cada uno
10665831 12 m 0,32 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15238693
Marca: SGE™ 054655
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada a partir de (5 %)-fenilo (equiv.) policarborano-siloxano
  • Sangrado ultrabajo y no polar
  • Temperatura máxima de 400 °C
  • Ideal para el análisis de productos derivados del petróleo, hidrocarburos, pesticidas, herbicidas, ceras, aroclores, monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Fase estacionaria 5% de fenil (equiv.) Policarborano siloxano
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC), Análisis de pesticidas, Análisis de herbicidas
Tamaño de partículas 0,1 μm
Intervalo de temperatura 10 °C a 380/400 °C
Grosor de película 0,1 μm
Longitud (métrico) 6 m